Läs mer
DL-ornithin hydroklorid, 99 %
Produktkod. 10036283 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10036283 5 g 5g
10215961 25 g 25g
10300794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10036283 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347000050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1069-31-4
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00065398
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
LEDER [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Ornithine hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 291 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,3% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar färglös till ljusgul lösning
IUPAC-namn 2,5-diaminopentansyra;hydroklorid
Transmittans 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1 cm cell
Formel vikt 168.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.