Läs mer
DL-ornitinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30425892
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30425892 500 mg
1 options
Produktkod. 30425892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO695555500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Ornithine Hydrochloride
CAS 1069-31-4
Molekylformel C5H12N2O2 •HCl
Kvantitet 500 mg
Synonym DL-Ornithine Monohydrochloride, Ornithine Monohydrochloride, NSC 25163
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
LEDER OC(C(CCCN)N)=O.Cl
IUPAC-namn 2,5-diaminopentansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 132.163646
Formel vikt 168.0666