Läs mer
DL-Ornithine monohydrochloride, 99%
Produktkod. 11408960
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
Produktkod. 11408960
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18173.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Erytro-3-hydroxi-DL-ornitinmonohydroklorid används som ett reagens för att syntetisera DL-Capreomycidine, en guanidin (HCl)-innehållande aminosyra som är en komponent i antituberkulösa peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Erytro-3-hydroxi-DL-ornitinmonohydroklorid används som reagens för att syntetisera DL-Capreomycidin, en guanidin (HCl)-innehållande aminosyra som är en komponent i antituberkulösa peptider.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1069-31-4
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00065398
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
IUPAC-namn väte 2,5-diaminopentansyraklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Ornithine monohydrochloride
Smältpunkt ∼225°C (decomposition)
Beilstein 4153338
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 50 g
Formel vikt 168.62
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.