Learn More
DL-Ornithin monohydroklorid, 99 %
Product Code. 11423697
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Unit Size:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11423697 5 g 5g
11433697 25 g 25g
11408960 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11423697 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18173.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168,62 g/mol
Erytro-3-hydroxi-DL-ornitinmonohydroklorid används som ett reagens för att syntetisera DL-Capreomycidine, en guanidin (HCl)-innehållande aminosyra som är en komponent i antituberkulösa peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Erytro-3-hydroxi-DL-ornitinmonohydroklorid används som reagens för att syntetisera DL-Capreomycidin, en guanidin (HCl)-innehållande aminosyra som är en komponent i antituberkulösa peptider.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1069-31-4
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00065398
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
IUPAC-namn väte 2,5-diaminopentansyraklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-Ornithine monohydrochloride
Smältpunkt ∼225°C (decomposition)
Beilstein 4153338
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.62
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.