Läs mer
DL-p-Hydroxyphenyllactic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-p-Hydroxyphenyllactic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 182.0579 |