Läs mer
DL-Panthenol, 99%
Produktkod. 11476147
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476147 250 g 250g
11466147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25114.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16485-10-2 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
DL-Panthenol används i enantiospecifik HPLC-separation av pantotensyra, panthenol och pantolaktonenantiomerer. Det främjar stimulering av epitelisering, granulering, mildring av klåda och har en antiinflammatorisk effekt. Den är effektiv för att återfukta, förbättra hårets struktur och ge håret lyster och glans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-Panthenol används i enantiospecifik HPLC-separation av pantotensyra, panthenol och pantolaktonenantiomerer. Det främjar stimulering av epitelisering, granulering, mildring av klåda och har en antiinflammatorisk effekt. Den är effektiv för att återfukta, förbättra hårets struktur och ge håret lyster och glans.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol, eter, kloroform och propylenglykol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16485-10-2
Molekylformel C9H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.25
MDL-nummer MFCD00002944
InChI-nyckel SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-panthenol, panthenol, dl-pantothenol, dl-pantothenyl alcohol, panthenolum, 2,4-dihydroxy-n-3-hydroxypropyl-3,3-dimethylbutanamide, pantenol, pantenolo, penthenol, varitan
PubChem CID 4678
IUPAC-namn 2,4-dihydroxi-N-(3-hydroxipropyl)-3,3-dimetylbutanamid
LEDER CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Panthenol
Smältpunkt 66°C to 69°C
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2947
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,ether,chloroform,and propylene glycol.
Formel vikt 205.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.