Läs mer
DL-Panthenol, MedChemExpress
Produktkod. 16482299
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482299 1 g
1 options
Produktkod. 16482299 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Panthenol
CAS 16485-10-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H19NO4
Kvantitet 1 g
Synonym DL-Pantothenol DL-Pantothenyl alcohol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (224.12 mM)
LEDER O=C(NCCCO)C(O)C(C)(C)CO
Molekylvikt (g/mol) 205.25
Formel vikt 205.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid