Läs mer
DL-Panthenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Panthenol, Racemic |
| CAS | 16485-10-2 |
| Molekylformel | C9 H19 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butanamide, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl- (9CI, ACI), 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide (ACI), Butanamide, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, (±)- (ZCI), Butyramide, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, (±)- (8CI), Butyramide, α,γ-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethyl- (4CI), (±)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, DL-Panthenol, DL-Pantothenol, DL-Pantothenyl alcohol, Ritapan DL |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14) |
| LEDER | CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO |
| IUPAC-namn | 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1314 |