Läs mer
DL-Penicillamine, 97+%
Produktkod. 11440598
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440598 1 g 1g
11450598 5 g 5g
11460598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24710.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52-66-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Tungmetallkelateringsmedel DL-Penicillamin används som ett antireumatiker. Det fungerar också som ett kelatbildande medel för tungmetaller. Vidare används det vid behandling av Wilsons sjukdom, cystinuri, sklerodermi och arsenikförgiftning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Tungmetallkelateringsmedel DL-Penicillamin används som ett antireumatiker. Det fungerar också som ett kelatbildande medel för tungmetaller. Vidare används det vid behandling av Wilsons ′sjukdom, cystinuri, sklerodermi och arsenikförgiftning.
Löslighet Löslig i etanol, varmt
vatten och natriumhydroxid.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-66-4
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00004856
InChI-nyckel VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid
PubChem CID 4727
ChEBI CHEBI:50868
IUPAC-namn 2-amino-3-metyl-3-sulfanylbutansyra
LEDER CC(C)(S)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Penicillamine
Smältpunkt ∼212°C (decomposition)
Odör Unpleasant
Kvantitet 1 g
Beilstein 2039817
Merck Index 14,7088
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide.
Formel vikt 149.21
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.