Läs mer
DL-Phenyl-d5-alanine-3,3-d2, CDN
Artikelnummer. 30323122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
30323122 0.1 g 0.1g
30320121 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30323122 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND16260.1G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine-D7 (phenyl-D5,propanoic-3,3-D2 acid)
CAS 74228-83-4
Molekylformel C9 D7 H4 N O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-β,β-d2 (9 CI), DL-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-β,β-d2, DL-Phenylalanine-β,β,2,3,4,5,6-d7, DL-Phenylalanine-d7, DL-Phenylalanine-D7 (phenyl-D5,propanoic-3,3-D2 acid), DL-[2H7]Phenylalanine, 2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic-3,3-d2 acid, (RS)-Phenylalanine-d7
InChI formel InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C(N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3,3-dideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 172.232
Formel vikt 172.123 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.