missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-Phenyl-d5-alanine-3,3-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | DL-Phenylalanine-D7 (phenyl-D5,propanoic-3,3-D2 acid) |
| CAS | 74228-83-4 |
| Molekylformel | C9 D7 H4 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-β,β-d2 (9 CI), DL-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-β,β-d2, DL-Phenylalanine-β,β,2,3,4,5,6-d7, DL-Phenylalanine-d7, DL-Phenylalanine-D7 (phenyl-D5,propanoic-3,3-D2 acid), DL-[2H7]Phenylalanine, 2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic-3,3-d2 acid, (RS)-Phenylalanine-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3,3-dideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.232 |
| Formel vikt | 172.123 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?