missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-Phenyl-d5-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 284664-89-7 |
| Molekylformel | C9H6D5NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenyl-d5-alanine (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | O=C(C(CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])N)O |
| IUPAC-namn | 2-Amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.22 |
| Formel vikt | 170.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?