Läs mer
DL-Phenylalanine-2-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Phenylalanine-13 C (propanoic-2-13 C acid) |
| CAS | 64193-01-7 |
| Molekylformel | 13 C C8 H11 N O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Phenylalanine-α-13 C (9 CI), DL-Phenylalanine-α-13 C, DL-Phenylalanine-13 C, DL-Phenylalanine-13 C (propanoic-2-13 C acid), DL-[13 C]Phenylalanine, (RS)-Phenylalanine-13 C, (RS)-Phenylalanine-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i8+1 |
| LEDER | N[13 CH](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-phenyl(2 ^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.182 |
| Formel vikt | 166.082 g/mol |
| Visa mer |