Läs mer
DL-Phenylalanine-3-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Phenylalanine-13C (propanoic-3-13C acid) |
| CAS | 286425-42-1 |
| Molekylformel | C8(13C)H11NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phenylalanine-β-13C (9CI), DL-Phenylalanine-β-13C, DL-Phenylalanine-13C, DL-Phenylalanine-13C (propanoic-3-13C acid), DL-[13C]Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic-3-13C acid, (RS)-Phenylalanine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1 |
| LEDER | NC(C(O)=O)[13CH2]C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-phenyl(3^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vikt | 166.08 |