Läs mer
Dl-fenylalanin, 98,5+%, extra rent, Fisher Chemical
Produktkod. 10365950 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10365950 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10365950 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2461/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 266°C
CAS 150-30-1
Färg Vitt
Molekylformel C9H11NO2
Förpackning Pulverburk av plast
MDL-nummer MFCD00064225
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 100 g
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
Formel vikt 165.19g/mol
Fysisk form Pulver