Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-fenylalanin, 99 %
Produktkod. 11499382
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499382 25 g 25g
11409392 100 g 100g
11419392 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499382 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10132.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150-30-1 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
DL-Phenylalanine används för att lindra fall av mindre depression och andra humörproblem samt fysiska obehag och smärta. Det används också vid akupunkturbedövning, alkoholabstinens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
DL-Phenylalanine används för att lindra fall av mindre depression och andra humörproblem samt fysiska obehag och smärta. Det används också vid akupunkturbedövning, alkoholabstinens.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etyleter, bensen.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-30-1
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00064225
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine
Smältpunkt ∼266 °C (dekomposition)
Beilstein 1910407
Merck Index 14,7271
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etyleter, bensen.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.