Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-fenylalanin, 99 %
Produktkod. 10793541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10793541 25 g Plastflaska 25g
10357340 100 g Plastflaska 100g
11915341 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10793541 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 164570250
Request Bulk or Custom Format
DL-Fenylalanin, 99%, C9H11NO2, CAS-nummer-150-30-1, 2-amino-3-fenylpropionsyra, alanin, fenyl-, dl, dl-2-amino-3-fenylpropansyra, dl-3-fenylalanin-, dlpayl, alanin, dlpayl, alanin, fenylalanin, fenylalanin, fenylalanin, dl, 100 g, 14 498, CHEBI:28044, Vit, 205-756-7, 165,19
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-30-1
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00064225
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine
Smältpunkt 266.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.3% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14,498
Merck Index 15,7382
Löslighetsinformation Solubility in water: 14.11g/L (25°C)
Formel vikt 165.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.