Läs mer
DL-Phenylalanine, ≥99% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15875328 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15875328 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15875328 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J20100.A1
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C9H11NO2
MDL-nummer MFCD00064225
Förpackning Plastic Bottle
Synonym dl-phenylalanine
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-phenylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 165.192
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.