Läs mer
DL-fenylalanin,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448250 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448250 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11448250 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210261891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9105.00 SEK
    8669.77 SEK / 1kg
    Save 435.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine
Namnnotering FTIR
CAS 150-30-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel C9H11NO2
MDL-nummer MFCD00064225
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
Formel vikt 165.2
Fysisk form Pulver