Läs mer
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 11495083
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495083 5 g 5g
11405093 25 g 25g
11415093 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12758.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5619-07-8 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, är en aminosyra som används i stor utsträckning i läkemedel och livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, är en aminosyra
som används i stor utsträckning i läkemedel och livsmedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5619-07-8
Molekylformel C10H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.68
MDL-nummer MFCD00066113
InChI-nyckel SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, h-dl-phe-ome.hcl, h-l-phe-ome hcl, phenylalanine methyl ester hydrochloride, l-phenylalanine methylester hydrochloride, l-methyl phenylalanate hydrochloride, s-phenylalanine methyl ester hydrochloride, acmc-209oxm, acmc-1bga3
PubChem CID 3084017
IUPAC-namn metyl-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∼160°C (decomposition)
Beilstein 3597947
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.