Läs mer
DL-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30417643
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30417643 250 mg
1 options
Produktkod. 30417643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP181213250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Molekylformel C9 H11 N O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as racemate, Alanine','phenyl-','DL- (8CI), Alanine','β-phenyl- (3CI), (±)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (±)-Phenylalanine, (±)-β-Phenyl-α-alanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-α-Amino-β-phenylpropionic acid, DL-β-Phenyl-α-alanine, DLPA, NSC 9959
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
LEDER NC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.079