Läs mer
DL-fenyletalamin, TRC
Produktkod. 30003242
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30003242 1 g
1 options
Produktkod. 30003242 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3213201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylethanolamine
CAS 7568-93-6
Molekylformel C8H11NO
Kvantitet 1 g
Synonym alpha-(Aminomethyl)benzenemethanol, alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, Bisnorephedrine, (RS)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-1-Phenylethanolamine, (±)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-Phenylethanolamine, (±)-alpha-Phenylglycinol, beta-Hydroxyphenylethylamine, beta-Phenethanolamine;
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
LEDER NCC(O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-amino-1-fenyletanol
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841