Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-α -Fenylglycin, 99%
Produktkod. 10560594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10560594 500 g Plastflaska 500g
10001400 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10560594 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 130645000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2835-06-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-06-5
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
MDL-nummer MFCD00064402
InChI-nyckel ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym DL-α-Aminophenylacetic acid
IUPAC-namn 2-amino-2-fenylättiksyra
LEDER NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-α-Phenylglycine
Smältpunkt 290 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH(NH2)CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 14, 460
Merck Index 15, 7402
Specifik rotation -1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, 1N HCl)
Formel vikt 151.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.