Läs mer
DL-fenylglycinol, 95 %
Produktkod. 15470909
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470909 25 g 25g
15460909 5 g 5g
15480909 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63932.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137,18 g/mol
En kiral arylalkylamin som används som organokatalysatorer. Används vid syntesen av kirala diaminer även vid bestämning av kirala igenkänningsegenskaper hos nya fluorescerande kemosensorer för aminosyra. en effektiv och praktisk syntes av l-. alfa-aminosyror med användning av (r)-fenylglycinol som ett kiralt hjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En
kiral arylalkylamin som används som organokatalysatorer. Används vid syntesen av kirala diaminer även vid bestämning av kirala igenkänningsegenskaper hos nya fluorescerande kemosensorer för aminosyra. en effektiv och praktisk syntes av l-. alfa-aminosyror med användning av (r)-fenylglycinol som ett kiralt hjälpmedel.
Löslighet Löslig i kloroform
, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7568-92-5
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00130145
InChI-nyckel IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
IUPAC-namn 2-amino-2-fenyletanol
LEDER NC(CO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylglycinol
Smältpunkt 49 °C till 53 °C
Färg Vitt
Beilstein 971219
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 137.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Phenylglycinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (.+-.)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.