Läs mer
DL-fenylglycinol, TRC
Produktkod. 30422467
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30422467 10 g
1 options
Produktkod. 30422467 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP32729010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylglycinol
CAS 7568-92-5
Molekylformel C8H11NO
Kvantitet 10 g
Synonym beta-Aminobenzeneethanol, beta-Aminophenethyl Alcohol, (RS)-Phenylglycinol, (±)-2-Amino-2-phenylethanol, (±)-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, 2-Hydroxy-1-phenylethylamine, 2-Phenyl-2-aminoethanol, DL-alpha-Phenylglycinol, Phenylglycinol, alpha-(Hydroxymethyl)benzylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
LEDER NC(CO)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-amino-2-fenyletanol
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841