Läs mer
DL-Pipecolic Acid-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Pipecolic Acid-d9 |
| CAS | 790612-94-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D9 H2 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic Acid, 2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, Pipecolic Acid-d9, (RS)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, (±)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, (±)-Pipecolic Acid-d9, 2-Carboxypiperidine-d9, 2-Pipecolinic Acid-d9, 2-Piperidinylcarboxylic Acid-d9, DL-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, DL-Pipecolic Acid-d9, Dihydrobaikiane-d9, Hexahydro-2-picolinic Acid-d9, Homoproline-d9, NSC 17125-d9, Pipecolinic Acid-d9, Piperidine-6-carboxylic Acid-d9, Piperolinic Acid-d9, α-Pipecolinic Acid-d9, DL-2-Piperidine-d9-carboxylic Acid, DL-Pipecolic Acid D9, 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9CI), [2H9]Pipecolic acid, Homoproline-d9, 2-Piperidine-d9-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D |
| LEDER | [2H]C1([2H])NC([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.21 |
| Visa mer |