Läs mer
DL-pipekolsyra, TRC
Produktkod. 30426727
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30426727 10 g
1 options
Produktkod. 30426727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP47976010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Pipecolic Acid
CAS 535-75-1
Molekylformel C6 H11 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Piperidinecarboxylic acid, Pipecolic acid (8CI), (RS)-2-Piperidinecarboxylic acid, (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, (±)-Pipecolic acid, (±)-Pipecolinic acid, 2-Carboxypiperidine, 2-Pipecolinic acid, 2-Piperidinylcarboxylic acid, DL-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolic acid, DL-Pipecolinic acid, Dihydrobaikiane, Hexahydro-2-picolinic acid, Homoproline, NSC 17125, Pipecolinic acid, Piperidine-6-carboxylic acid, Piperolinic acid, α-Pipecolinic acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1CCCCN1
IUPAC-namn Piperidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Formel vikt 129.079