Läs mer
DL-Pipekolinsyra, 99 %
Produktkod. 10041470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041470 25 g Plastflaska 25g
15710809 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10041470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131280250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 535-75-1 | C6H11NO2 | 129,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 535-75-1
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00064347,MFCD00005981
InChI-nyckel HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
PubChem CID 849
ChEBI CHEBI:17964
IUPAC-namn piperidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Pipecolinic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 268°C to 278°C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 1% max. (100°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 7570
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol
Formel vikt 129.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Pipecolinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.