Läs mer
DL-pipecolinsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11435557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435557 5 g 5g
11445557 25 g 25g
11455557 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23541.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 535-75-1 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
DL-pipecolinsyra används som en diagnostisk markör för pyridoxinberoende epilepsi. Det fungerar som en ligand i kopparkatalyserad metod för P-arylering av organofosforföreningar. Det används som organokatalysator och nytt substrat i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-pipecolinsyra används som en diagnostisk markör för pyridoxinberoende epilepsi. Det fungerar som en ligand i kopparkatalyserad metod för P-arylering av organofosforföreningar. Det används som organokatalysator och nytt substrat i organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten (50 mg
/ml) och kokande alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 535-75-1
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00064347,MFCD00005981
InChI-nyckel HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
PubChem CID 849
ChEBI CHEBI:17964
IUPAC-namn piperidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Pipecolinic acid
Smältpunkt ∼280°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 81095
Merck Index 14,7458
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml),and boiling alcohol.
Formel vikt 129.16
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Pipecolinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Piperidinecarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.