Läs mer
DL-Prolinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Prolinamide |
| CAS | 2812-47-7 |
| Molekylformel | C5H10N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (±)-2-Pyrrolidinecarboxamide, DL-Proline Amide, Pyrrolidine-2-carboxylic Acid Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8) |
| LEDER | NC(=O)C1CCCN1 |
| IUPAC-namn | pyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vikt | 114.0793 |