missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Proline-2-d1, CDN

Produktkod. 30320878
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320878 0.25 g -
30319875 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320878 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND14250.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Proline-2-D
CAS 282729-06-0
Molekylformel C5 D H8 N O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Proline-2-d (9 CI, ACI), DL-Proline-α-d, DL-Proline-2-D, Pyrrolidine-2-d1-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1 S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6 H,1-3H2,(H,7,8)/i4D
LEDER [2 H]C1(CCCN1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-deuteriopyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 116.1366
Formel vikt 116.0696 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.