Läs mer
DL-prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474504
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474504 5 g 5g
11484504 25 g 25g
11494504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13137.06
Request Bulk or Custom Format
DL-prolin används som en agonist av glycinreceptorer. Det fungerar som en katalysator för aldolkondensation. Det är en viktig komponent i kollagen. Det spelar en betydande roll i immunförsvaret och förstärkning av hjärtmusklerna. Det är ett osmoskyddsmedel och används därför i många farmaceutiska, biotekniska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-prolin används som en agonist av glycinreceptorer. Det fungerar som en katalysator för aldolkondensation. Det är en viktig komponent i kollagen. Det spelar en betydande roll i immunförsvaret och förstärkning av hjärtmusklerna. Det är ett osmoskyddsmedel och används därför i många farmaceutiska, biotekniska tillämpningar.
Löslighet
Löslig i vatten och absolut alkohol. Olösligt i eter, butanol och isopropanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-36-9
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00005250
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
IUPAC-namn pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(NC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Proline
Smältpunkt ∼209°C (decomposition)
Beilstein 80809
Merck Index 14,7780
Löslighetsinformation Soluble in water and absolute alcohol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.