Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-prolin, 99 %
Produktkod. 10733561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733561 25 g Glasflaska 25g
10458320 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733561 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 174030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 609-36-9 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-36-9
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00005250
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
IUPAC-namn pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(NC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Proline
Smältpunkt 208,0 °C till 210,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 20 ppm per minut.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning 0,1% max.
Beilstein 22, 4
Fieser 09,393
Merck Index 15, 7895
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i alkohol, sparsamt löslig i kloroform, bensen och aceton, olöslig i eter
Vatten 0,5 % max. (K.F.)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.