Läs mer
DL-Proline, TRC
Produktkod. 30412816
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30412816 1 g
1 options
Produktkod. 30412816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7560501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Proline
CAS 609-36-9
Molekylformel C5 H9 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym Proline, DL-Proline, Proline','DL- (8CI), (RS)-Proline, (±)-Proline, 2-Pyrrolidinylcarboxylic acid, DL-Pro, NSC 97923
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
LEDER OC(=O)C1CCCN1
IUPAC-namn Pyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Formel vikt 115.0633