Läs mer
DL-Prolinol, 98 %
Produktkod. 15408858
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408858 5 g 5g
15418858 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62322.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 498-63-5 | C5H11NO | 101,149 g/mol
DL-Prolinol används som asymmetriska katalysatorer i prolinorgankatalysreaktioner, och det används också i många farmaceutiska, biotekniska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar DL-Prolinol används som asymmetriska katalysatorer i prolinorgankatalysreaktioner, och
det används också i många farmaceutiska, biotekniska tillämpningar.
Löslighet
Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-63-5
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00601073
InChI-nyckel HVVNJUAVDAZWCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanol, prolinol, pyrrolidin-2-yl-methanol, dl-prolinol, 2-hydroxymethylpyrrolidine, pyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinylmethanol, pyrrolidine-2-methanol, 2-pyrrolidinylmethanol #
PubChem CID 90908
ChEBI CHEBI:59652
IUPAC-namn pyrrolidin-2-ylmetanol
LEDER C1CC(NC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Prolinol
Brytningsindex 1.484
Kokpunkt 76°C (2mmHg)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in ethanol.
Formel vikt 101.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.