Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-propranololhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10762305 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762305 100 g Glasflaska 100g
10462401 5 g Glasflaska 5g
10616354 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762305 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 207321000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 318-98-9 | C16H21NO2·HCl | 295,8 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 318-98-9
Molekylformel C16H21NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 295.8
MDL-nummer MFCD00012558
InChI-nyckel ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC-namn 1-naftalen-1-yloxi-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydroklorid
LEDER CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Propranolol hydrochloride
Smältpunkt 163,0 °C till 166,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 7953
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, praktiskt taget olöslig i eter, bensen och etyl, acetat
Formel vikt 295.8
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Propranolol hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.