Läs mer
DL-Propylhexedrinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30012809
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012809 50 mg
30010055 10 mg
30005564 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83715050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1007-33-6
Molekylformel C10 H21 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 191.74
Synonym N,α-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N,α-dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (±)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride
IUPAC-namn 1-cyklohexyl-N-metylpropan-2-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylhexedrine (hydrochloride)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Formel vikt 191.1441
Procent renhet >95%