Läs mer
DL-pyroglutaminsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496142 100 g 100g
11486142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210278080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    1016.54 SEK / 100g
    Save 53.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 149-87-1
Molekylformel C5H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 129.12
MDL-nummer MFCD00064322
InChI-nyckel ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
IUPAC-namn 5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Pyroglutamic Acid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 129.1
Fysisk form Fast