missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-pyroglutaminsyra, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4679830 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486142 25 g 25g
11496142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11486142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210278025
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 149-87-1
Molekylformel C5H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 129.12
MDL-nummer MFCD00064322
InChI-nyckel ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
IUPAC-namn 5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCC(=O)N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Pyroglutamic Acid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 129.1
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Pyroglutamic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.