Läs mer
DL-Serine-2,3,3-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 70094-78-9 |
| Molekylformel | C3 2H3 H4 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Serine-2,3,3-d3 (9CI','ACI), DL-Serine-2,3,3-d3 (ZCI), 2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, DL-Serine-2,3,3-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.11 |
| Formel vikt | 108.0614 |