Läs mer
DL-serin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486242 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486242 1 kg 1kg
11466242 25 g 25g
11476242 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486242 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210286891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8195.00 SEK
    7805.12 SEK / 1kg
    Save 389.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 302-84-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Serine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Densitet 1.537g/mL
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 105.1
Fysisk form Kristallint pulver