Learn More
DL-serin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Product Code. p-4404514 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
Product Code. 11466242
Brand: MP Biomedicals 0210286825
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 302-84-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-Serine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Densitet 1.537g/mL
Kvantitet 25 g
Formel vikt 105.1
Fysisk form Kristallint pulver