Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-serin, 99 %
Produktkod. 10592911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10592911 100 g Glasflaska 100g
10336730 25 g Glasflaska 25g
10083853 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10592911 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132651000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-84-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00064223
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Serine
Ammonium Max 200 ppm.
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,3 % max. (105 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror 0,5% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 511
Sulfat Max 500 ppm.
Merck Index 15, 8599
Transmittans 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Densitet 1.53g/mL
Kvantitet 100 g
Formel vikt 105.09
Procent renhet 98,5 till 101,5 %
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.