Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-serin, 99 %
Produktkod. 11492188
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492188 500 g 500g
11482188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492188 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15184.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
DL-Serine används i syntesen av nya tryptolinderivat som IDO-hämmare (indolamin 2,3-deoxygenas), för potentiell användning vid behandling av Alzheimers.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar DL-serin används vid syntes av nya tryptolinderivat som IDO-hämmare (indolamin
2,3-deoxygenas), för potentiell användning vid behandling av Alzheimers.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-84-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00064223
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Serine
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Beilstein 1721402
Merck Index 14,8460
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 105.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.