Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-serin, 99 %
Produktkod. p-7022416
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11482188
Brand: Thermo Scientific Chemicals A15184.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
DL-Serine används i syntesen av nya tryptolinderivat som IDO-hämmare (indolamin 2,3-deoxygenas), för potentiell användning vid behandling av Alzheimers.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar DL-serin används vid syntes av nya tryptolinderivat som IDO-hämmare (indolamin
2,3-deoxygenas), för potentiell användning vid behandling av Alzheimers.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-84-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00064223
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Serine
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1721402
Merck Index 14,8460
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 105.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.