Beskrivning
Mät D-serin på 1 timme 15 minuter i biofluider, cell-/vävnadsextrakt med DL-Serin Assay Kit AB241027. Känslighet <0,1 nmol/brunn. Citerad i 8 publikationer. Användning med mikroplattläsare.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 tester |
| Regulatorisk status | RUO |