missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Serine Hydrazide Hydrochloride, TRC

Produktkod. 17943035
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943035 5 g
17940505 25 g
17931225 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17943035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2710155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55819-71-1
Molekylformel C3 H9 N3 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 155.58
Synonym Serine, hydrazide, monohydrochloride (9CI), DL-Serine, hydrazide, monohydrochloride, DL-Serine hydrazide hydrochloride
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxypropanehydrazide;hydrochloride
LEDER Cl.NNC(=O)C(N)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H9N3O2.ClH/c4-2(1-7)3(8)6-5;/h2,7H,1,4-5H2,(H,6,8);1H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 155.0462
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.