Läs mer
DL-Serine, MedChemExpress
Produktkod. 16449416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449416 100 mg
1 options
Produktkod. 16449416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0507
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Serine
Fysisk form Solid
CAS 302-84-1
Färg White to Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H7NO3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (317.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER NC(CO)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Formel vikt 105.09
Procent renhet 97.0%