Läs mer
DL-Serine methyl ester hydrochloride, 98+%
Produktkod. 11491608
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491608 10 g 10g
11401618 50 g 50g
11411618 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13904.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5619-04-5 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5619-04-5
Molekylformel C4H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 155.58
MDL-nummer MFCD00012593
InChI-nyckel NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908
PubChem CID 517373
IUPAC-namn metyl-2-amino-3-hydroxipropanoat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C(CO)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Serine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∼134°C (decomposition)
Beilstein 6067970
Kvantitet 10 g
Formel vikt 155.58
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.