Läs mer
dl-Serine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Serine |
| Smältpunkt | 239°C (Decomposition) |
| CAS | 302-84-1 |
| MDL-nummer | MFCD00064223 |
| Synonym | DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser, DL-Serine |
| Densitet | 1.537 g/cm3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.09 |
| Kvantitet | 100 g |
| Kvalitet | Research |