Läs mer
DL-Serine, TRC
Produktkod. 30415305
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415305 1 g
30421091 50 g
30416904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30415305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2709801G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-84-1
Molekylformel C3 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Synonym Serine (9CI, ACI), DL-Serine (ZCI), Serine, DL- (8CI), (±)-Serine, 2-Azaniumyl-3-hydroxypropanoate, DL-Ser, NSC 9960
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxypropanoic acid
LEDER NC(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material DL-Serine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 105.0426
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.